Kluczowe dokumenty
S7320
Anti-Spred-2 antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Sprouty Protein with EVH-1 Domain 2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~48 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using PC-12 cell lines
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using cell extracts of HepG2
western blot: 2-4 μg/mL using mouse liver extracts
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SPRED2(200734)
mouse ... Spred2(114716)
rat ... Spred2(305539)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3