Merck
S5439
Sigma-Aldrich
Src human
≥80% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, buffered aqueous glycerol solution, histidine-tagged
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
rekombinowane
expressed in baculovirus infected insect cells
Próba
≥80% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
masa cząsteczkowa
60 kDa
stężenie
~0.58 mg/mL protein (Bradford assay)
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
cell analysis
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... SRC(6714)
Opis ogólny
Protoonkogen SRC, niereceptorowa kinaza tyrozynowa (SRC) należy do rodziny niereceptorowych kinaz tyrozynowych. Zawiera domenę amino-końcową, konserwowane domeny homologii Src (SH2 i SH3), domenę kinazy tyrozynowej i koniec karboksylowy. Gen kodujący to białko jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 20q11.23.
Zastosowanie
Ludzki Src został wykorzystany do zbadania kinetyki Src uwięzionego w serii różnych materiałów pochodnych zol-żel.
Działania biochem./fizjol.
Protoonkogen SRC, niereceptorowa kinaza tyrozynowa (SRC) fosforyluje białka błonowe i nukleoproteiny oraz aktywuje różne wewnątrzkomórkowe kaskady sygnalizacyjne. Została ona powiązana z wieloma ludzkimi nowotworami złośliwymi i rakiem.
Definicja jednostki
Jedna jednostka fosforyluje jeden nmol poli(Gly:Tyr) 4:1 na minutę przy pH 7,5 i temperaturze 30°C.
Postać fizyczna
Solution in 50 mM Tris pH 7.5, 0.05 mM EDTA, 1 mM DTT, 100 mM NaCl, 0.05% NP-40, and 50% glycerol.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R J Budde et al.
Preparative biochemistry, 23(4), 493-515 (1993-11-01)
A simple and effective method has been developed to purify the recombinant protein tyrosine kinase pp60c-src from a baculovirus-insect cell expression system. The procedure includes affinity chromatography and HPLC. Milligram quantities of protein have been isolated with an activity of
Subcellular and Dynamic Coordination between Src Activity and Cell Protrusion in Microenvironment.
Zhuo Y
Scientific Reports (2015)
Entrapment of Src Protein Tyrosine Kinase in Sugar-Modified Silica
Jorge A
Analytical Chemistry (2004)
SH3 domain of c-Src governs its dynamics at focal adhesions and the cell membrane.
Machiyama H
FEBS Journal (2015)
Genomic imbalances in Schistosoma-associated and non-Schistosoma-associated bladder carcinoma. An array comparative genomic hybridization analysis.
Armengol G
Cancer Genetics and Cytogenetics (2007)