S5143
Surowica minus IgG
lyophilized powder
Synonim(y):
Surowica ludzka bez IgG, Surowica ludzka wolna od IgG
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
Formularz
lyophilized powder
zawiera
15 mM sodium azide
opakowanie
vial of 0.5 mL
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Ten produkt to zbiorcza, liofilizowana surowica ludzka pozbawiona IgG.
Zastosowanie
Surowica minus IgG ludzka została użyta w:
- immunoelektroforezie
- immunodyfuzja
- test immunoenzymatyczny (ELISA)
- analiza surowicy
- analiza surowicy metodą MISPE-PE-MS i ekstrakcji do fazy stałej z odciskiem molekularnym (MISPE) - elucja pulsacyjna (PE) połączona ze spektrometrią mas z elektrorozpylaniem (MS)
Surowica minus IgG ludzka została wykorzystana do badań przesiewowych cefaleksyny w ludzkim osoczu i surowicy techniką ekstrakcji w fazie stałej z odciskiem molekularnym.
Ilość
Każda fiolka zawiera co najmniej 25 mg białka
Rekonstytucja
Rozpuścić w 0,5 ml wody dejonizowanej
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Stanley G Wu et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 36(3), 483-490 (2004-11-04)
A highly selective molecularly imprinted solid phase extraction (MISPE)-pulsed elution (PE) method coupled with electrospray mass spectrometry (MS) was developed for the rapid screening and determination of cephalexin in alpha-aminocephalosporin antibiotics. This method involved the solid phase extraction of cephalexin
The Immunoglobulins: Structure and Function (1998)
Molecularly imprinted solid phase extraction for rapid screening of cephalexin in human plasma and serum
Lai EPC and Wu SG
Analytica Chimica Acta, 481(2), 165-174 (2003)
Molecular Genetics of Immunoglobulin (1987)
Molecularly imprinted solid phase extraction-pulsed elution-mass spectrometry for determination of cephalexin and alpha-aminocephalosporin antibiotics in human serum
Wu SG, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 36(3), 483-490 (2004)