S4195
β-Secretase human
recombinant, expressed in HEK 293 cells (C-terminal FLAG tagged), extracellular domain, ≥10,000 units/mg protein, ≥90% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution
Synonim(y):
Asp-2, BACE1, Memapsin-2
About This Item
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells (C-terminal FLAG tagged)
Poziom jakości
Próba
≥90% (SDS-PAGE)
Postać
buffered aqueous solution
aktywność właściwa
≥10,000 units/mg protein
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... BACE1(23621)
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Definicja jednostki
Postać fizyczna
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Produkty
Alzheimer's disease (AD) is the most common cause of dementia in the elderly and is characterized by gradual loss of cognitive functions.