Kluczowe dokumenty
S3195
Anti-SR-A1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, ammonium sulfate suspension
Synonim(y):
Anti-Serine Arginine-rich Pre-mRNA Splicing Factor
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
ammonium sulfate suspension
masa cząsteczkowa
antigen 139.3 kDa
reaktywność gatunkowa
rodent, human
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SCAF1(58506)
Immunogen
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves