Kluczowe dokumenty
S1140
Anti-Sheep IgG (whole molecule) antibody produced in rabbit
whole antiserum
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
whole antiserum
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
zawiera
15 mM sodium azide
metody
indirect ELISA: 1:100,000
quantitative precipitin assay: 2.8-4.2 mg/mL
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Specyficzność
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?