Key Documents
S0323
Sematilide monohydrochloride monohydrate
≥98% (HPLC), powder
Synonim(y):
CK-1752A, N-[2-(Diethylamino)ethyl]-4′-[(methylsulfonyl)amino]benzamide monohydrochloride monohydrate
About This Item
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
warunki przechowywania
desiccated
kolor
white to beige
rozpuszczalność
H2O: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O.Cl.CCN(CC)CCNC(=O)c1ccc(NS(C)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C14H23N3O3S.ClH.H2O/c1-4-17(5-2)11-10-15-14(18)12-6-8-13(9-7-12)16-21(3,19)20;;/h6-9,16H,4-5,10-11H2,1-3H3,(H,15,18);1H;1H2
Klucz InChI
HCGUEOOYHHAYIM-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Produkty
Sigma-Aldrich offers many products related to potassium channels for your research needs.