Kluczowe dokumenty
RF451211-EP
Rotor for Eppendorf® MiniSpin® / MiniSpin® Plus
F-45-12-11, non aerosol tight black, to hold, 12 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
Właściwości
lid
to hold 12 x 1.5/2.0 mL tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight black
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022668498 (NA)
Eppendorf® 5452720008 (EU)
Parametry
12,100 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models MiniSpin/MiniSpin Plus
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Rotors for use with Eppendorf MiniSpin and MiniSpin Plus. Rotors are fixed angle and include quick-Lock lids.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Minispin is a registered trademark of Eppendorf AG