Merck
RES2041D
SAFC
DAB
Synonim(y):
3,3′-Diaminobenzidine, 3,3′,4,4′-Biphenyltetramine, 3,3′,4,4′-Tetraaminobiphenyl, DAB
About This Item
Wzór liniowy:
(NH2)2C6H3C6H3(NH2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.27
Beilstein:
1212988
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
mp
175-177 °C (lit.)
ciąg SMILES
NC1=C(N)C=CC(C2=CC(N)=C(N)C=C2)=C1
InChI
1S/C12H14N4/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8/h1-6H,13-16H2
Klucz InChI
HSTOKWSFWGCZMH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Peroxidase substrate; reagent for spectrophotometric determination of selenium.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1