Merck
RAB1187
Sigma-Aldrich
Bovine IGF-1 ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
Synonim(y):
Insulin-like growth factor I, Mechano growth factor, Somatomedin-C
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
reaktywność gatunkowa
bovine
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1.23 ng/mL
standard curve range: 1.229-300 ng/mL
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
bovine ... IGF1(281239)
Opis ogólny
This ELISA antibody pair detects Bovine IGF-1
Specyficzność
This ELISA antibody pair detects a free form of Bovine IGF-1 and Human IGF-1 (not a complex such as binding with IGFBPs).
Zastosowanie
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Inne uwagi
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)