Kluczowe dokumenty
RAB1112
Sigma-Aldrich
Rabbit MMP-9 ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
reaktywność gatunkowa
rabbit
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type serum sample(s)
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 61 pg/ml
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
rabbit ... MMP9(100008993)
Opis ogólny
This ELISA antibody pair detects Rabbit MMP-9
Zastosowanie
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Inne uwagi
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shan Wu et al.
International journal of molecular medicine, 42(6), 3386-3394 (2018-10-03)
The present study investigated the underlying molecular mechanism by which Buthus martensii Karsch chlorotoxin (BmK CT) inhibits the invasion and metastasis of glioma cells and the possibility of 131I‑labeled BmK CT (131I‑BmK CT) as a novel targeted agent for the treatment of glioma. The