Key Documents
RAB0931
Sigma-Aldrich
Rhesus Macaque IL6 / Interleukin-6 ELISA Kit
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
reaktywność gatunkowa
rhesus monkey
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 40 pg/mL
standard curve range: 40.96-10000 pg/mL
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
rhesus macaque ... IL6(705819)
Opis ogólny
The IL6 ELISA kit provides for the Quantitative measurement of IL-6 in Cell Culture Supernatants, Plasma and Serum. The IL6 (interleukin-6) gene is mapped to human chromosome 7p15.3. IL6 (interleukin-6) induces B-cell differentiation and is a primary regulator of inflammation. IL6 regulates tumor proliferation and inhibits apoptosis. It contributes to the disease progression of coronary artery disease.
Zastosowanie
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Inne uwagi
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Karta charakterystyki
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Karta charakterystyki
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Karta charakterystyki
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The human obesity gene map: the 2003 update.
Snyder E E, et al.
Obesity Research, 12(3), 369-439 (2004)
Association Between the IL-6 rs1800795 Polymorphism and the Risk of Cervical Cancer: A Meta-Analysis of 1210 Cases and 1525 Controls.
Liu H, et al.
Technology in Cancer Research & Treatment, 16(5), 662-667 (2017)
The-174 G> C interleukin-6 gene polymorphism is associated with angiographic progression of coronary artery disease over a 4-year period.
Toutouzas K, et al.
Hellenic Journal of Cardiology : HJC = Hell?nik? Kardiologik? epithe?r?s?, 58(1), 80-86 (2017)