Kluczowe dokumenty
RAB0159
Sigma-Aldrich
Cell-Based phospho-EGFR ELISA Sampler Kit
for detecting phospho-egfr(pTyr845), phospho-egfr(pTyr992), phospho-egfr(pTyr1068) and phospho-egfr in cultured cell lines
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
opakowanie
kit of 192 assay(s) (2 x 96 well plate)
metody
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type cultured cells
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... EGFR(1965)
Opis ogólny
Cell-Based EGFR (activated) ELISA Sampler Kit to bardzo szybki, wygodny i czuły zestaw testowy, który może monitorować aktywację lub funkcję ważnych szlaków biologicznych w komórkach. Może być stosowany do pomiaru względnej ilości fosforylacji EGFR (pTyr845), EGFR (pTyr992), EGFR (pTyr1068) i EGFR (aktywowanego) oraz badania wpływu różnych metod leczenia, inhibitorów (takich jak siRNA lub substancje chemiczne) lub aktywatorów w hodowanych ludzkich, mysich i szczurzych liniach komórkowych.
Immunogen
Syntetyczne fosfopeptydy EGFR (pTyr845), EGFR (pTyr992), EGFR (pTyr1068)
Zastosowanie
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • RABBLOCK5x Blocking Solution (Item F)Karta charakterystyki
  • RABFIX1Fixing Solution (Item D)Karta charakterystyki
  • RABHRP1HRP-conjugated Anti-Rabbit IgG Concentrate (Item I1)Karta charakterystyki
  • RABHRP2HRP-conjugated Anti-Mouse IgG Concentrate (Item I2)Karta charakterystyki
  • RABPLATE1Uncoated MicroplateKarta charakterystyki
  • RABQUENCHQuenching Solution for Cell-based ELISA Assay (Item E)Karta charakterystyki
  • RABSTOP1Stop SolutionKarta charakterystyki
  • RABTMB1TMB Substrate Reagent (Item J)Karta charakterystyki
  • RABWASH120X Wash Buffer Concentrate AKarta charakterystyki
  • RABWASH220X Wash Buffer Concentrate BKarta charakterystyki
Zobacz wszystko (10)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)