Key Documents
R9400
Monoclonal Anti-RANTES antibody produced in rat
clone 53405.111, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Synonim(y):
Anti-D17S136E, Anti-RANTES, Anti-SCYA5, Anti-SIS-delta, Anti-SISd, Anti-TCP228, Anti-eoCP
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
53405.111, monoclonal
Postać
lyophilized powder
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
immunocytochemistry: 8-25 μg/mL using mouse splenocytes
neutralization: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Ccl5(20304)
Immunogen
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1