Kluczowe dokumenty
R8529
Monoclonal Anti-RAL-A antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone RalA5F9.2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RalA5F9.2, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 25 kDa
reaktywność gatunkowa
monkey, mouse, human, rat
stężenie
~2 mg/mL
metody
immunocytochemistry: 5-10 μg/mL using HeLa cells
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using rat brain extract
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RALA(5898)
mouse ... Rala(56044)
rat ... Rala(81757)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3