Kluczowe dokumenty
R6256
13-cis-Retinal
≥85% (HPLC)
Synonim(y):
13-cis-Vitamin A aldehyde, Vitamin A aldehyde
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic (organic)
Próba
≥85% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
yellow to yellow-orange
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)C(/[H])=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C20H28O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,15H,7,10,14H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8+,17-13-
Klucz InChI
NCYCYZXNIZJOKI-HWCYFHEPSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
All-trans retinoic acid (RA, ATRA) is a pleiotropic activation factor that regulates genes associated with normal vertebrate cellular processes such as cell differentiation, cell proliferation, apoptosis, and embryonic development.