Merck
R5381
Sigma-Aldrich
Anti-Rat IgG (whole molecule) antibody produced in rabbit
whole antiserum
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
whole antiserum
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
zawiera
15 mM sodium azide
metody
indirect ELISA: 1:100,000
quantitative precipitin assay: 2.8 mg/mL
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunoglobulina G (IgG) składa się z czterech łańcuchów polipeptydowych: dwóch łańcuchów ciężkich (łańcuchów γ) i dwóch łańcuchów lekkich (łańcuchów κ lub λ), które są połączone wiązaniami dwusiarczkowymi. Ramię Fab (fragment wiążący antygen) IgG jest utworzone przez domeny VH i CH1 łańcuchów ciężkich i lekkich. Regiony V przeciwciała służą jako region wiążący antygen. Klasa immunoglobulin IgG składa się z czterech podklas, tj. IgG1, IgG2, IgG3 i IgG4. T
Działania biochem./fizjol.
Immunoglobulina G (IgG) to grupa przeciwciał, które biorą udział w modulowaniu różnych odpowiedzi immunologicznych. IgG aktywuje układ dopełniacza i reguluje cytotoksyczność komórkową zależną od przeciwciał (ADCC).
Podtyp przeciwciał IgG jest najobficiej występującą immunoglobuliną układu odpornościowego. Jest on wydzielany przez komórki B i znajduje się we krwi oraz płynach pozakomórkowych, zapewniając ochronę przed infekcjami wywołanymi przez bakterie, grzyby i wirusy. Matczyne IgG są przekazywane płodowi przez łożysko, co ma kluczowe znaczenie dla obrony immunologicznej noworodka przed infekcjami.
Postać fizyczna
Królicze IgG przeciw szczurom jest dostarczane w postaci płynu zawierającego 0,1% azydek sodu (patrz karta charakterystyki) jako środek konserwujący.
Uwaga dotycząca przygotowania
poddane obróbce w celu usunięcia lipoprotein
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
L A Cowen et al.
The American journal of physiology, 261(6 Pt 2), H1895-H1902 (1991-12-01)
The Dahl salt-sensitive rat (DS) is a model of genetically determined arterial hypertension exacerbated by dietary salt. We report two additional abnormalities of DS rats, which are both genetically determined and enhanced by salt: 1) immunoglobulin disorders and 2) renal
Gestur Vidarsson et al.
Frontiers in immunology, 5, 520-520 (2014-11-05)
Of the five immunoglobulin isotypes, immunoglobulin G (IgG) is most abundant in human serum. The four subclasses, IgG1, IgG2, IgG3, and IgG4, which are highly conserved, differ in their constant region, particularly in their hinges and upper CH2 domains. These
S Hashira et al.
Pediatrics international : official journal of the Japan Pediatric Society, 42(4), 337-342 (2000-09-15)
Maternal immunoglobulin G (IgG), transferred across the placenta to the fetus during intrauterine life, is an important component of the neonatal immunological defence mechanisms against infection. There is controversy with respect to differences in placental transfer of the different IgG