Kluczowe dokumenty
R3405
RP-107
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
7-n-Butyl-6-(4-hydroxyphenyl)[5H]-pyrrolo[2,3-b]pyrazine
About This Item
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
warunki przechowywania
desiccated
rozpuszczalność
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCc1c([nH]c2nccnc12)-c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C16H17N3O/c1-2-3-4-13-14(11-5-7-12(20)8-6-11)19-16-15(13)17-9-10-18-16/h5-10,20H,2-4H2,1H3,(H,18,19)
Klucz InChI
PRIGRJPRGZCFAS-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Sigma-Aldrich offers many products related to chloride channels for your research needs.