Merck
R3026
Sigma-Aldrich
Anti-Rabphilin 3A antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~75 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat
spodziewany brak reakcji z
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL using rat brain extract
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... Rph3a(19894)
rat ... Rph3a(171039)
Immunogen
synthetic peptide corresponding to amino acids 1-18 of rat rabphilin 3A. This sequence is completely conserved between rat and mouse rabphilin 3A.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 1.0 mg/mL bovine serum albumin and 0.05% sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
H Shirataki et al.
The Journal of biological chemistry, 269(52), 32717-32720 (1994-12-30)
Rabphilin-3A is a putative target protein for Rab3A small GTP-binding protein, which is implicated in regulated secretion, particularly in neurotransmitter release. Rabphilin-3A is associated with synaptic vesicles, although it has no transmembrane segment. Here we have studied how rabphilin-3A is