R211-GS
Rat Endothelial Cell Growth Supplement (15 ml)
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
Poziom jakości
okres trwałości
1 yr
producent / nazwa handlowa
Cell Applications, Inc
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Added to Basal Medium to create Growth Medium
Jakość
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Uwaga dotycząca przygotowania
contained in protocol