Kluczowe dokumenty
R1656
RAF1 (EE) (306-end), active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
CMD1NN, NS5, RAF protoonkogenna kinaza serynowo-treoninowo-białkowa, cRaf
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
fermentation/recombinant
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
linia produktu
PRECISIO® Kinase
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
aktywność właściwa
5100-6900 nmol/min·mg
masa cząsteczkowa
~63 kDa
producent / nazwa handlowa
Precision
metody
cell based assay: suitable
rozpuszczalność
water: soluble
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... RAF1(5894)
Opis ogólny
Włókniakomięsak o szybkim przebiegu (RAF) należy do rodziny receptorowych kinaz tyrozynowych (RTK). RAF występuje w trzech izoformach A, B i C-RAF lub RAF-1. RAF1 łączy członków rodziny Ras z kaskadą sygnałową kinazy białkowej aktywowanej mitogenami/kinazy regulowanej sygnałem zewnątrzkomórkowym (MAPK/ERK). Gen RAF-1 jest zmapowany na ludzkim chromosomie w pozycji 3p25.2.
Działania biochem./fizjol.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?