Kluczowe dokumenty
R1028
Restorase® DNA Polymerase with 10× Reaction Buffer
Enzyme blend for PCR amplification of damaged DNA
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Postać
liquid
zastosowanie
sufficient for 50 reactions
Właściwości
Long & Accurate PCR
dNTPs included: no
hotstart: no
stężenie
2.5 units/μL
metody
PCR: suitable
kolor
colorless
moc wejściowa
purified DNA
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
- Reliable amplification of damaged DNA
- When thermostable polymerases fail, this enzyme amplifies the sequence efficiently
- Efficient amplification of sequences in multiplex reactions
- Increased yield and amplicon specificity
- Amplifies a broad spectrum of amplicon sizes varying from 200 bp to 20 kb
- Can repair 3′ bungs, nicks, and abasic sites
Opakowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Produkty
Restorase® DNA Polymerase
Restorase® został opracowany dla naukowców, którzy nie byli w stanie osiągnąć amplifikacji uszkodzonych szablonów DNA przy użyciu innych dostępnych na rynku polimeraz DNA.
Protokoły
Method for amplification of DNA from damaged DNA sources. Particularly useful for DNA extracted from old samples.