Merck
PZ0406
Sigma-Aldrich
PF-06815345
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(1S)-1-(5-(4-(4-((3-Chloropyridin-2-yl)((R)-piperidin-3-yl)carbamoyl)-2-fluorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)-1H-tetrazol-1-yl)ethyl ethyl carbonate hydrochloride, Ethyl (S)-1-{5-[4-(4-{(3-chloropyridin-2-yl)[(3R)-piperidin-3-yl]carbamoyl}-2-fluorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl]-1H-tetrazol-1-yl}ethyl carbonate hydrochloride, PF 06815345, PF06815345
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H29ClFN9O4·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
634.49
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]/D -34 to -43°, c = 0.3 in methanol
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Fc1c(ccc(c1)C(=O)N([C@H]5CNCCC5)c4ncccc4Cl)c2c([n](nc2)C)c3[n](nnn3)[C@@H](OC(=O)OCC)C.Cl
Klucz InChI
RFEUFHPTEFEGDQ-KUGOCAJQSA-N
Działania biochem./fizjol.
PF-06815345 jest ukierunkowanym na wątrobę, dostępnym doustnie prolekiem, który jest przekształcany przez karboksyesterazę wątrobową (CES1) do jego aktywnego leku zwitterionowego (aktywny lek wątrobowy = 33,9 μg / ml u myszy 0,5 godziny po 300 mg/kg p.o. i 9.0 μg/ml u małp 0,5 godziny po 30 mg/kg p.o.), który selektywnie hamuje syntezę białka PCSK9 (IC50 = 3,7 μM przez translację hPCSK9 in vitro; 4,95/3,81/21/24/>27-krotnie selektywny w stosunku do CDH1/HSD17B11/PCBP2/RPL27/BCAP31). PF-06815345 skutecznie obniża PCSK9 w osoczu u humanizowanych myszy PCSK9 (o 26/42/53% 5 godzin po 100/300/500 mg/kg p.o.) i jest dobrze tolerowany u szczurów i małp in vivo. Uwaga: PF-06815345 nie jest aktywny u myszy niehumanizowanych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kim F McClure et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 56(51), 16218-16222 (2017-10-27)
Targeting of the human ribosome is an unprecedented therapeutic modality with a genome-wide selectivity challenge. A liver-targeted drug candidate is described that inhibits ribosomal synthesis of PCSK9, a lipid regulator considered undruggable by small molecules. Key to the concept was