Merck
PZ0317
Sigma-Aldrich
Capromorelin tartrate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-Amino-N-[(1R)-2-[(3aR)-2,3,3a,4,6,7-hexahydro-2-methyl-3-oxo-3a-(phenylmethyl)-5H-pyrazolo[4,3-c]pyridin-5-yl]-2-oxo-1-propanamide (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate, CP 424391-18, CP-424391 tartrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H35N5O4 · C4H6O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
655.70
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
H2O: 20 mg/mL, clear
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O=C1N(C)N=C2CCN(C([C@H](NC(C(C)(C)N)=O)COCC3=CC=CC=C3)=O)C[C@]21CC4=CC=CC=C4.OC([C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O)=O
InChI
1S/C28H35N5O4.C4H6O6/c1-27(2,29)25(35)30-22(18-37-17-21-12-8-5-9-13-21)24(34)33-15-14-23-28(19-33,26(36)32(3)31-23)16-20-10-6-4-7-11-20;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h4-13,22H,14-19,29H2,1-3H3,(H,30,35);1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t22-,28-;1-,2-/m11/s1
Klucz InChI
MJGRJCMGMFLOET-MYPSAZMDSA-N
Opis ogólny
Capromorelin tartrate has been used in human clinical trials as a treatment for frailty in elderly adults.
Capromorelin tartrate is an agonist of GHSR1a (ghrelin) receptors. It possesses structural homology with pyrazolinone-piperidine dipeptides.
Działania biochem./fizjol.
Capromorelin tartrate is a potent ghrelin receptor agonist/growth hormone secretagogue (Ki = 7 nM). In rat pituitary cells, Capromorlelin incudes growth hormone (GH) secretion with an EC50 of 3 nM. Capromorelin also increases gastric motility and has been studied recently in patients with spinal cord injuries.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Practical synthesis of capromorelin, a growth hormone secretagogue, via a crystallization-induced dynamic resolution
Rose C R, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 25(3), 1000-1003 (2017)
Brid Callaghan et al.
British journal of pharmacology, 171(5), 1275-1286 (2014-03-29)
Some agonists of ghrelin receptors cause rapid decreases in BP. The mechanisms by which they cause hypotension and the pharmacology of the receptors are unknown. The effects of ligands of ghrelin receptors were investigated in rats in vivo, on isolated