Merck
PZ0264
Sigma-Aldrich
CP-547632 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-[(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)methoxy]-5-[[[[4-(1-pyrrolidinyl)butyl]amino]carbonyl]amino]-4-Isothiazolecarboxamide hydrochloride, PF-01371182 hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H24BrF2N5O3S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
568.86
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
NC(C1=C(NC(NCCCCN2CCCC2)=O)SN=C1OCC3=C(F)C=C(Br)C=C3F)=O.[H]Cl
InChI
1S/C20H24BrF2N5O3S.ClH/c21-12-9-14(22)13(15(23)10-12)11-31-18-16(17(24)29)19(32-27-18)26-20(30)25-5-1-2-6-28-7-3-4-8-28;/h9-10H,1-8,11H2,(H2,24,29)(H2,25,26,30);1H
Klucz InChI
NNPJZJJMQDXYGN-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
CP-547632 hydrochloride is a well-tolerated, orally-bioavailable ATP-competitive kinase inhibitor. It is currently in clinical trials for the treatment of human malignancies.
CP-547632 is a potent inhibitor of the VEGFR-2 and basic fibroblast growth factor (FGF) kinases (IC50 = 11 and 9 nM, respectively). The compound CP-547632 inhibits VEGF and basic FGF-induced angiogenesis in animal models, and inhibits growth of xenograft tumors in mice.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jean S Beebe et al.
Cancer research, 63(21), 7301-7309 (2003-11-13)
Signaling through vascular endothelial growth factor (VEGF) receptors (VEGFRs) is a key pathway initiating endothelial cell proliferation and migration resulting in angiogenesis, a requirement for human tumor growth and metastasis. Abrogation of signaling through VEGFR by a variety of approaches