Kluczowe dokumenty
PZ0251
Sigma-Aldrich
PF-05180999
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-(1-Azetidinyl)-7-methyl-5-[1-methyl-5-[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-pyrazol-4-yl]-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H17F3N8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
414.39
Kod UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL, clear
temp. przechowywania
room temp
Działania biochem./fizjol.
PF-05180999 jest inhibitorem cyklicznego nukleotydu PDE2.
PF-05180999 jest inhibitorem fosfodiesterazy-2 cyklicznych nukleotydów (PDE2).
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)