PZ0223
PF-04991532
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
6-[[(2S)-3-Cyclopentyl-1-oxo-2-[4-(trifluoromethyl)-1H-imidazol-1-yl]propyl]amino]-3-pyridinecarboxylic acid, PF 04991532
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. przechowywania
room temp
InChI
1S/C18H19F3N4O3/c19-18(20,21)14-9-25(10-23-14)13(7-11-3-1-2-4-11)16(26)24-15-6-5-12(8-22-15)17(27)28/h5-6,8-11,13H,1-4,7H2,(H,27,28)(H,22,24,26)/t13-/m0/s1
Klucz InChI
GKMLFBRLRVQVJO-ZDUSSCGKSA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3