Merck
PZ0189
Sigma-Aldrich
CP-316819
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5-Chloro-N-[(1S,2R)-2-hydroxy-3-(methoxymethylamino)-3-oxo-1-(phenylmethyl)propyl]-1H-indole-2-carboxamide; GPi 819
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H22ClN3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
415.87
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to tan
rozpuszczalność
DMSO: ≥20 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CON(C)C(=O)[C@H](O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)c2cc3cc(Cl)ccc3[nH]2
InChI
1S/C21H22ClN3O4/c1-25(29-2)21(28)19(26)17(10-13-6-4-3-5-7-13)24-20(27)18-12-14-11-15(22)8-9-16(14)23-18/h3-9,11-12,17,19,23,26H,10H2,1-2H3,(H,24,27)/t17-,19+/m0/s1
Klucz InChI
WEQLRDLTRCEUHG-PKOBYXMFSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
CP-316819 has been used as a positive control to study the inhibitory activity against glycogen phosphorylase in vitro.
Działania biochem./fizjol.
CP-316819 belongs to the family of indole-2-carboxamide series of phosphorylase inhibitors. It has an ability to regulate interaction of glycogen targeting subunit (GL) 16mer peptide with phosphorylase a.
CP-316819 is a glycogen phosphorylase inhibitor
CP-316819 is a potent glycogen phosphorylase inhibitor. (IC50 = 40 nM against human liver GPα.) Under low glucose conditions, CP-316819 facilitates glycogen utilization in the brain, prevents neuronal cell death and maintains brain electrical currents.
Informacje prawne
Sold for research purposes under agreement from Pfizer Inc.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The hepatic PP1 glycogen-targeting subunit interaction with phosphorylase a can be blocked by C-terminal tyrosine deletion or an indole drug
Kelsall LR, et al.
Febs Letters, 581(24), 4749-4753 (2007)
Synthesis and Antidiabetic Activity of Thiazolo [2, 3-f] Purine Derivatives and Their Analogs
Spasov AA, et al.
Pharmaceutical Chemistry Journal, 51(7), 533-539 (2017)