Merck
PZ0144
Sigma-Aldrich
PD-161989 2-Hydroxyethanesulfonate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1,4-Dihydro-6-methyl-7-nitro-5-(1-pyrrolodinemethyl)-2,3-quinoxaline 2-hydroxyethanesulfonic acid salt, PD-161989 2-hydroxyethanesulfonic acid salt, PD-161989 isethionate salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H16N4O4 · C2H6O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
430.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
H2O: ≥10 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCCS(O)(=O)=O.Cc1c(CN2CCCC2)c3NC(=O)C(=O)Nc3cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H16N4O4.C2H6O4S/c1-8-9(7-17-4-2-3-5-17)12-10(6-11(8)18(21)22)15-13(19)14(20)16-12;3-1-2-7(4,5)6/h6H,2-5,7H2,1H3,(H,15,19)(H,16,20);3H,1-2H2,(H,4,5,6)
Klucz InChI
KFHUCRVOUVNJSQ-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
PD-161989 is an AMPA receptor antagonist.
Cechy i korzyści
This compound is featured on the Glutamate Receptors (Ion Channel Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
We offers many products related to ion channel family glutamate receptors for your research needs.