Merck
PZ0035
Sigma-Aldrich
Sutezolid
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(S)-N-[[3-[3-Fluoro-4-(4-thiomorpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]-acetamide, PNU-100480, PNU100480
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H20FN3O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
353.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]/D -8 to -12°, c = 1 in chloroform-d
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
FC1=CC(N(C[C@H](CNC(C)=O)O2)C2=O)=CC=C1N3CCSCC3
InChI
1S/C16H20FN3O3S/c1-11(21)18-9-13-10-20(16(22)23-13)12-2-3-15(14(17)8-12)19-4-6-24-7-5-19/h2-3,8,13H,4-7,9-10H2,1H3,(H,18,21)/t13-/m0/s1
Klucz InChI
FNDDDNOJWPQCBZ-ZDUSSCGKSA-N
Działania biochem./fizjol.
Sutezolid (PNU 100480) jest lekiem przeciwbakteryjnym z grupy oksazolidynonów. Sutezolid hamuje syntezę białek poprzez hamowanie translacji mRNA bakterii. Sutezolid jest badany pod kątem leczenia gruźlicy wielolekoopornej i ekstensywnie lekoopornej. Związek ten jest mniej toksyczną i silniejszą pochodną linezolidu.
Sutezolid (PNU 100480) jest oksazolidynonem przeciwbakteryjnym; przeciwgruźliczym; hamuje translację mRNA bakterii.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)