Key Documents
PRS4251
Sigma-Aldrich
Anti-SLPI (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HUSI, Anti-Secretory leukocyte peptidase inhibitor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLPI(6590)
Immunogen
a 17 amino acid peptide from near the center of mouse SLPI.
Powiązanie
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4251.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Evert-Jan F M de Kruijf et al.
International journal of hematology, 99(6), 714-720 (2014-04-23)
Granulocyte-colony-stimulating factor (G-CSF)-induced hematopoietic stem and progenitor cell (HSPC) mobilization is associated with the release of neutrophil-derived proteases. Previously, we have shown that alpha-1-antitrypsin (AAT) inhibits these proteases in mice, resulting in inhibition of HSPC mobilization. Here, we studied the