Kluczowe dokumenty
PRS4123
Sigma-Aldrich
Anti-STIM2 (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Stromal Interaction molecule 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STIM2(57620)
Powiązane kategorie
Immunogen
peptyd o długości 18 aminokwasów z okolic końca karboksylowego ludzkiego STIM2.
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP4123.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Estella Zuccolo et al.
Oncotarget, 9(57), 31098-31119 (2018-08-21)
Store-operated Ca2+ entry (SOCE) provides a major Ca2+ entry route in cancer cells. SOCE is mediated by the assembly of Stim and Orai proteins at endoplasmic reticulum (ER)-plasma membrane junctions upon depletion of the ER Ca2+ store. Additionally, Stim and
Francesco Lodola et al.
Oncotarget, 8(56), 95223-95246 (2017-12-10)
Endothelial colony forming cells (ECFCs) represent a population of truly endothelial precursors that promote the angiogenic switch in solid tumors, such as breast cancer (BC). The intracellular Ca2+ toolkit, which drives the pro-angiogenic response to VEGF, is remodelled in tumor-associated
Silvia Dragoni et al.
PloS one, 9(3), e91099-e91099 (2014-03-08)
An increase in the frequency of circulating endothelial colony forming cells (ECFCs), the only subset of endothelial progenitor cells (EPCs) truly belonging to the endothelial phenotype, occurs in patients affected by primary myelofibrosis (PMF). Herein, they might contribute to the
Silvia Dragoni et al.
BioMed research international, 2014, 739494-739494 (2014-08-16)
Store-operated Ca(2+) entry (SOCE) is activated following depletion of the inositol-1,4,5-trisphosphate (InsP3)-sensitive Ca(2+) pool to regulate proliferation in immortalized cell lines established from either primary or metastatic lesions. The molecular nature of SOCE may involve both Stim1, which senses Ca(2+)
Jingsheng Xia et al.
The Journal of physiology, 592(16), 3443-3461 (2014-05-27)
Store-operated calcium channels (SOCs) are calcium-selective cation channels that mediate calcium entry in many different cell types. Store-operated calcium entry (SOCE) is involved in various cellular functions. Increasing evidence suggests that impairment of SOCE is responsible for numerous disorders. A