Kluczowe dokumenty
PRS3505
Sigma-Aldrich
Anti-TSC1 (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Hamartin, Anti-Tuberous sclerosis 1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 128 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TSC1(7248)
Immunogen
15 aminokwasowy peptyd ze środkowego regionu ludzkiego TSC1. Przeciwciało TSC1 rozpoznaje obie izoformy TSC1.
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3505.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shalmali Avinash Pradhan et al.
Nucleic acids research, 42(10), 6243-6255 (2014-04-22)
The TSC2 gene, mutated in patients with tuberous sclerosis complex (TSC), encodes a 200 kDa protein TSC2 (tuberin). The importance of TSC2 in the regulation of cell growth and proliferation is irrefutable. TSC2 in complex with TSC1 negatively regulates the