Kluczowe dokumenty
PRS2299
Sigma-Aldrich
Anti-DCR1 (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-LIT, Anti-TRAIL-R3, Anti-TRID, Anti-Tumor necrosis factor receptor superfamily, member 10c, decoy without an intracellular domain
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 65 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Immunogen
peptyd odpowiadający aminokwasom w zewnątrzkomórkowej domenie ludzkiego prekursora DcR1.
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP2299.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)