Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
PRS1137
Sigma-Aldrich
Anti-GFRα3 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-GDNFRγ, Anti-Glial cell line derived neurotrophic factor family receptor α3
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 44 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Gfra3(14587)
Immunogen
a peptide corresponding to amino acids from 347-360 of murine GFRα3.
Powiązanie
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP1137.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Paola Bargagna-Mohan et al.
Journal of neuroscience research, 99(3), 731-749 (2020-11-17)
The cornea is the most innervated tissue in the human body. Myelinated axons upon inserting into the peripheral corneal stroma lose their myelin sheaths and continue into the central cornea wrapped by only nonmyelinating corneal Schwann cells (nm-cSCs). This anatomical