Key Documents
PRS1107
Sigma-Aldrich
Anti-DOK1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Telomerase-associated protein 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 62 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TEP1(7011)
Immunogen
a peptide corresponding to amino acids near the carboxy-terminus of human DOK1.
Powiązanie
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP1107.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Javier Celis-Gutierrez et al.
The EMBO journal, 33(17), 1928-1940 (2014-06-26)
Natural killer (NK) cells are involved in immune responses against tumors and microbes. NK-cell activation is regulated by intrinsic and extrinsic mechanisms that ensure NK tolerance and efficacy. Here, we show that the cytoplasmic signaling molecules Dok1 and Dok2 are