PLA0307
Goat anti-Sp1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonim(y):
specificity protein 1
About This Item
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klasa czystości
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:1,000-1:5,000
immunoprecipitation (IP): 2- 10 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
nr dostępu
NP_612482.2
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
goat ... Sp1(6667)
Immunogen
Postać fizyczna