Kluczowe dokumenty
PLA0215
Sigma-Aldrich
Rabbit anti-NF-kappaB2 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonim(y):
CVID10, Czynnik jądrowy wzmacniacza genu lekkiego polipeptydu kappa w komórkach B 2, Czynnik wiążący DNA KBF2, H2TF1, LYT-10, LYT10, NF-kB2, NFKB, Podjednostka p52/p100, białko translokacji chromosomu 10 limfocytów, czynnik jądrowy Kappa-B, czynnik jądrowy wzmacniacza genu lekkiego polipeptydu kappa w komórkach B 2 (p49/p100), czynnik jądrowy wzmacniacza genu łańcucha lekkiego kappa w komórkach B 2, czynnik transkrypcyjny NFKB2, onkogen Lyt-10, p100, p105, p49/p100, p52, podjednostka 2, podjednostka p52 czynnika jądrowego NF-kappa-B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klasa czystości
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
nr dostępu
NP_001070962.1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
Immunogen
Epitop rozpoznawany przez PLA0215 mapuje się do regionu pomiędzy resztami 810 i 860 ludzkiego czynnika jądrowego kappa lekkiego polipeptydu wzmacniającego gen w komórkach B 2 (p49/p100) przy użyciu numeracji podanej we wpisie NP_001070962.1 (GeneID 4791).
Postać fizyczna
Sól fizjologiczna buforowana tris-buforem zawierająca 0,1% BSA zawierająca 0,09% azydku sodu
Inne uwagi
Gen NFKB2 koduje białko o masie 100 kDa, które może podlegać ko-translacyjnemu przetwarzaniu w celu uzyskania białka o masie 52 kDa. Białko 52 kDa jest również znane jako NF-kappa B2/p52 i jest jedną z pięciu monomerycznych podjednostek należących do rodziny białek Rel, które dimeryzują, tworząc czynnik transkrypcyjny NF-kappa B (czynnik jądrowy wiążący wzmacniacz genu łańcucha lekkiego immunoglobulin kappa). Członkowie rodziny białek Rel obejmują NF-kappa B1/p50, NF-kappa B2/p52, RelA/p65, c-Rel i RelB. Produkt o masie 100 kDa jest również znany jako p100 lub I kappa B delta. Wykazano, że P100/I kappa B delta działa jako białko inhibitorowe, które oddziałuje z NF-kappa B i hamuje jego aktywność wiązania DNA. P100/I kappa B delta jest członkiem rodziny białek I kappa B, która obejmuje I kappa B-beta, I kappa B-delta/NF-kappa B2/p100, I kappa B-gamma/NF-kappa B1/p105, I kappa B-epsilon, I kappa B-zeta i Bcl3. Klasyczny opis czynnika transkrypcyjnego NF-kappa B to czynnik transkrypcyjny, który przeprogramowuje ekspresję genów układu odpornościowego w odpowiedzi na uraz, infekcję i stres.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chang Jiang et al.
Cell reports, 28(5), 1307-1322 (2019-08-01)
CD40 has major roles in B cell development, activation, and germinal center responses. CD40 hypoactivity causes immunodeficiency whereas its overexpression causes autoimmunity and lymphomagenesis. To systematically identify B cell autonomous CD40 regulators, we use CRISPR/Cas9 genome-scale screens in Daudi B
Haihui Lu et al.
Nature cell biology, 16(11), 1105-1117 (2014-10-01)
The cell-biological program termed the epithelial-mesenchymal transition (EMT) confers on cancer cells mesenchymal traits and an ability to enter the cancer stem cell (CSC) state. However, the interactions between CSCs and their surrounding microenvironment are poorly understood. Here we show