PLA0155
Rabbit anti-PPP1CC Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonim(y):
PP-1G, PP1C, PP1gamma, PPP1G, catalytic subunit, gamma isoform, gamma isozyme, protein phosphatase 1, protein phosphatase 1C catalytic subunit, serine/threonine phosphatase 1 gamma
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klasa czystości
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:500- 1:2,000
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
nr dostępu
NP_002701.1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rabbit ... PPP1CC(5501)
Immunogen
Postać fizyczna