PLA0044
Rabbit anti-Sp1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonim(y):
specificity protein 1
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klasa czystości
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
ChIP: 4-30 μg
immunohistochemistry: 1:2,000-1:10,000
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
nr dostępu
XP_028606.4
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
rabbit ... Sp1(6667)
Immunogen
Postać fizyczna