Key Documents
PIC0001
ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail
for use with fungal and yeast extracts, Non-freezing solution
Synonim(y):
Protease inhibitor cocktail
About This Item
Polecane produkty
opis
Fungal and Yeast Extracts
Postać
(non-freezing liquid formulation )
jakość
200
opakowanie
pkg of 1 mL (in amber polypropylene vial)
pkg of 5 mL (in amber polypropylene vial)
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3