Merck
P9607
Sigma-Aldrich
Anti-Potassium Channel Kv2.1 (DRK1) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
rat
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot (chemiluminescent): 1:250-1:500
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KCNB1(3745)
mouse ... Kcnb1(16500)
rat ... Kcnb1(25736)
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 837-853 szczurzego kanału potasowego Kv2.1 (z dodatkową N-końcową cysteiną i tyrozyną). epitop jest identyczny u myszy i szczurów oraz wysoce homologiczny u ludzi i świń.
Postać fizyczna
Liofilizowany w stężeniu ∼1 mg/ml z soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierającej 1% albuminy surowicy bydlęcej, 5% sacharozy i 0,05% azydku sodu.
Uwaga dotycząca przygotowania
Oczyszczone białko A.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J S Trimmer
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 88(23), 10764-10768 (1991-12-01)
Antibodies specific for the drk1 polypeptide were used to characterize the corresponding protein in rat brain. Recombinant and synthetic immunogens containing fragments of the drk1 polypeptide were produced. Antibodies raised to these immunogens display monospecific reactions with the same 130-kDa
G Shi et al.
The Journal of biological chemistry, 269(37), 23204-23211 (1994-09-16)
We have transiently expressed the rat Kv2.1 K+ channel polypeptide (pKv2.1) at high levels by transfection of mammalian COS-1 cells. Kv2.1-transfected cells express a molecular mass of 108 kDa pKv2.1, larger than the size of the core polypeptide (95 kDa)
G C Frech et al.
Nature, 340(6235), 642-645 (1989-08-24)
Voltage-activated potassium channels play an important part in the control of excitability in nerve and muscle. Different K+ channels are involved in establishing the resting potential, determining the duration of action potentials, modulation of transmitter release, and in rhythmic firing
P M Hwang et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 13(4), 1569-1576 (1993-04-01)
We have localized CDRK and DRK1, two novel K+ channels of the Shab subfamily by immunohistochemistry. The two channels are closely related in structure with about 90% amino acid identity in the N-terminal and middle portions and 60% identity in
Marjaana A Peltola et al.
EMBO reports, 12(12), 1293-1299 (2011-11-08)
Kv2.1 is a potassium channel α-subunit abundantly expressed throughout the brain. It is a main component of delayed rectifier current (I(K)) in several neuronal types and a regulator of excitability during high-frequency firing. Here we identify AMIGO (amphoterin-induced gene and