Kluczowe dokumenty
P9498
Monoclonal Anti-PIAS-x antibody produced in mouse
clone PIASX-116, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Protein Inhibitor of Activator STAT
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
PIASX-116, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~75 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using proteasome fraction II of HeLa cells
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PIAS2(9063)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
- immunoblotting