Merck
P9372
Sigma-Aldrich
Anti-Potassium Channel KCa2.1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonim(y):
Anti-KCNN1, Anti-SK1, Anti-SKCa1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
rat
metody
western blot: 1:200 using rat brain cortex
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Immunogen
syntetyczny peptyd (C)DRPGSGKPP-TVSHRLGHRR odpowiadający resztom aminokwasowym 75-93 szczurzego KCa2.1. Homologia sekwencji z myszą wynosi 17/19 reszt identycznych. Ludzka sekwencja jest identyczna w 12/19 resztach.
Postać fizyczna
Liofilizowany proszek z soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, zawierający 1% albuminy surowicy bydlęcej i 0,025% azydku sodu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Amalia M Dolga et al.
The Journal of biological chemistry, 288(15), 10792-10804 (2013-02-23)
Small conductance calcium-activated potassium (SK2/K(Ca)2.2) channels are known to be located in the neuronal plasma membrane where they provide feedback control of NMDA receptor activity. Here, we provide evidence that SK2 channels are also located in the inner mitochondrial membrane
R Khanna et al.
The Journal of biological chemistry, 274(21), 14838-14849 (1999-05-18)
Human T lymphocytes express a Ca2+-activated K+ current (IK), whose roles and regulation are poorly understood. We amplified hSK4 cDNA from human T lymphoblasts, and we showed that its biophysical and pharmacological properties when stably expressed in Chinese hamster ovary