Merck
P8497
Sigma-Aldrich
Anti-EP4 Prostanoid Receptor antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-EP4, Anti-Prostaglandin E Receptor EP4
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
dostępność
not available in Japan
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1.7 μg/mL using human colon, ganglion
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTGER4(5734)
rat ... Ptger4(84023)
Immunogen
synthetic peptide corresponding to the C-terminal domain of human EP4 prostanoid receptor, conjugated to KLH. The immunizing peptide has 93% homology with both the rat and gene.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, containing less than 0.1% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Minjie Zhang et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 26(4), 792-802 (2010-10-13)
As a downstream product of cyclooxygenase 2 (COX-2), prostaglandin E(2) (PGE(2)) plays a crucial role in the regulation of bone formation. It has four different receptor subtypes (EP1 through EP4), each of which exerts different effects in bone. EP2 and