Kluczowe dokumenty
P5247
Sigma-Aldrich
Anti-Potassium Channel K2P9.1 (TASK3) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonim(y):
Anti-Acid Sensitive Potassium Channel 3, Anti-KCNK9
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
rat, human
metody
western blot: 1:200 using rat cerebellum lysate
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... KCNK9(51305)
rat ... Kcnk9(84429)
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający resztom aminokwasowym 57-73 szczurzegoK2P9.1. Sekwencja ta ma 15/17 reszt identycznych u człowieka.
Postać fizyczna
Liofilizowany proszek z soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, zawierający 1% albuminy surowicy bydlęcej i 0,025% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
David Mu et al.
Cancer cell, 3(3), 297-302 (2003-04-05)
Representational difference analysis (RDA) of human breast cancer was used to discover a novel amplicon located at chromosomal region 8q24.3. We examined a series of breast cancer samples harboring amplification of this region and determined that KCNK9 is the sole
Inger Lauritzen et al.
The Journal of biological chemistry, 278(34), 32068-32076 (2003-06-05)
Rat mature cerebellar granule, unlike hippocampal neurons, die by apoptosis when cultured in a medium containing a physiological concentration of K+ but survive under high external K+ concentrations. Cell death in physiological K+ parallels the developmental expression of the TASK-1
Lin Pei et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 100(13), 7803-7807 (2003-06-05)
TASK3 gene (Kcnk9) is amplified and overexpressed in several types of human carcinomas. In this report, we demonstrate that a point mutation (G95E) within the consensus K+ filter of TASK3 not only abolished TASK3 potassium channel activity but also abrogated