Key Documents
P4110
Monoclonal Anti-Phosphotyrosine antibody produced in mouse
clone PY20, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Monoclonal Anti-Phosphotyrosine, Phospho-Tyr, Phospho-tyrosine, p-Tyr
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
PY20, monoclonal
Postać
buffered aqueous glycerol solution
metody
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2b
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr)
Opis ogólny
Monoclonal Anti-Phosphotyrosine is specific for both native and denatured proteins containing phosphorylated tyrosine.
Immunogen
Zastosowanie