Kluczowe dokumenty
P3967
Phosphotyrosine-BSA
2 mg/mL, buffered aqueous solution
Synonim(y):
P-tyr-Bovine Serum Albumin
About This Item
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Postać
buffered aqueous solution
stężenie
2 mg/mL
metody
capture ELISA: 5 μg/mL using Platelet extract (Use Sigma Monoclonal Anti-Phosphotyrosine Antibody (Prod. No. P3300))
western blot: 5 μg/mL using Platelet extract (Use Sigma Monoclonal Anti-Phosphotyrosine P-3300)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Specyficzność
Zastosowanie
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3