Merck
P2635
Sigma-Aldrich
Palmitoleoyl chloride
≥98%, liquid
Synonim(y):
cis-9-Hexadecenoyl chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H29ClO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.85
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.85
Poziom jakości
Próba
≥98%
Postać
liquid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C16H29ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h7-8H,2-6,9-15H2,1H3/b8-7-
Klucz InChI
VZQFJZYVQNXVRY-FPLPWBNLSA-N
Opakowanie
Sealed ampule.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves