Kluczowe dokumenty
P1903
Pyruvate Kinase from Bacillus stearothermophilus
Type VIII, lyophilized powder, 100-300 units/mg protein
Synonim(y):
ATP:pyruvate 2-O-phosphotransferase, PK
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Bacillus sp. (B. stearothermophilus)
Poziom jakości
typ
Type VIII
Formularz
lyophilized powder
aktywność właściwa
100-300 units/mg protein
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Obszar badań: SYGNALIZACJA KOMÓRKOWA
Kinaza pirogronianowa ssaków jest białkiem tetramerycznym składającym się z identycznych podjednostek zorganizowanych w konfiguracji dimer-of-dimers. U ssaków występują cztery izoformy kinazy pirogronianowej, a mianowicie PKM1, PKM2, PKR i PKL. Kinaza pirogronianowa występuje zarówno w formie tetramerycznej, jak i dimerycznej.
Kinaza pirogronianowa ssaków jest białkiem tetramerycznym składającym się z identycznych podjednostek zorganizowanych w konfiguracji dimer-of-dimers. U ssaków występują cztery izoformy kinazy pirogronianowej, a mianowicie PKM1, PKM2, PKR i PKL. Kinaza pirogronianowa występuje zarówno w formie tetramerycznej, jak i dimerycznej.
Zastosowanie
Kinaza pirogronianowa z Bacillus stearothermophilus może być stosowana w produkcji biopaliw.
Pyruvate kinase from Bacillus stearothermophilus has been used in a study to assess evidence that the genes for phosphofructokinase and pyruvate kinase constitute an operon. It has also been used in a study to investigate the importance of the Lys221 active site for pyruvate kinase activity.
Działania biochem./fizjol.
Kinaza pirogronianowa jest enzymem, który ułatwia konwersję fosfoenolopirogronianu (PEP) i ADP do pirogronianu i ATP w glikolizie i bierze udział w regulacji metabolizmu komórkowego. Służy jako enzym końcowy w szlaku glikolitycznym. Reakcja ta jest korzystna ze względu na wysoką energię hydrolizy PEP.
Kinaza pirogronianowa jest kluczowym regulatorem kontrolującym przepływ metaboliczny i produkcję ATP w glikolizie i jest uważana za potencjalny cel leków. Dodatkowo, kinazy pirogronianowe podlegają regulacji przez heterotropowe efektory, przy czym fruktozo-1,6-bisfosforan (FBP) jest najbardziej znanym allosterycznym aktywatorem enzymów bakteryjnych, drożdżowych i ssaczych. Ponadto PKM2, jedna z czterech izoform kinazy pirogronianowej, ulega znacznej ekspresji w różnych typach nowotworów i jest związana z nowotworzeniem.
Kinaza pirogronianowa jest kluczowym regulatorem kontrolującym przepływ metaboliczny i produkcję ATP w glikolizie i jest uważana za potencjalny cel leków. Dodatkowo, kinazy pirogronianowe podlegają regulacji przez heterotropowe efektory, przy czym fruktozo-1,6-bisfosforan (FBP) jest najbardziej znanym allosterycznym aktywatorem enzymów bakteryjnych, drożdżowych i ssaczych. Ponadto PKM2, jedna z czterech izoform kinazy pirogronianowej, ulega znacznej ekspresji w różnych typach nowotworów i jest związana z nowotworzeniem.
Pyruvate Kinase from Bacillus stearothermophilus is activated by AMP and ribose 5-phosphate.
Definicja jednostki
One unit will convert 1.0 μmole of phospho(enol)pyruvate to pyruvate per min at pH 7.2 at 30 °C.
Postać fizyczna
Lyophilized powder containing Tris buffer salts, pH 8.5
Komentarz do analizy
Protein determined by biuret
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
E W Walters et al.
Plant physiology, 114(2), 549-555 (1997-06-01)
Adenylosuccinate synthetase (AdSS) is the site of action hydantocidin, a potent microbial phytotoxin. A kinetic analysis of the mode of inhibition of a plant adenylosuccinate synthetase by the active metabolite 5'-phosphohydantocidin (5'-PH) was the objective of the present study. AdSS
Molecular cloning and nucleotide sequence of the gene for pyruvate kinase of Bacillus stearothermophilus and the production of the enzyme in Escherichia coli. Evidence that the genes for phosphofructokinase and pyruvate kinase constitute an operon
Sakai, H. and T. Ohta
FEBS Journal, 211, 851-859 (1993)
Crystallization and preliminary X-ray analysis of pyruvate kinase from Bacillus stearothermophilus
Suzuki, K.
Acta Crystallographica Section B, Structural Crystallography and Crystal Chemistry, F61, 759-761 (2005)
Mutagenesis of the active site lysine 221 of the pyruvate kinase from Bacillus stearothermophilus
Sakai, H.
The Journal of Biological Chemistry, 137, 141-145 (2005)
Nicolas Galazis et al.
European journal of endocrinology, 168(2), R33-R43 (2012-10-25)
Women with polycystic ovary syndrome (PCOS) are at increased risk of developing insulin resistance and type 2 diabetes mellitus (T2DM). In this study, we attempted to list the proteomic biomarkers of PCOS and T2DM that have been published in the